Key Documents
722383
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4BrFN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
62-66 °C
Chaîne SMILES 
Nc1ncc(F)cc1Br
InChI
1S/C5H4BrFN2/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H,(H2,8,9)
Clé InChI
KXSQMCRVUAALNE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable