Principaux documents
722294
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(4-chlorophenyl)benzoate
95%
Synonyme(s) :
4′-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H11ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
115-120 °C
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,1H3
Clé InChI
UJIUMBFXWGXMOV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable