Documents
719552
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
1,3,5-Estratriene-3-17β-diol-13C3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3C15H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
178-179 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13C]1=[13CH]C=C(C2=[13CH]1)[C@]3([H])[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@H]4O)([H])[C@]4(C)CC3
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
Clé InChI
VOXZDWNPVJITMN-CLMZCXLCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable