Principaux documents
717800
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7IO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
239-243 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
HNJSYSWRPCCSQI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable