Documents
710512
Sigma-Aldrich
L-Alanine-3-13C,2,3,3-d3
97 atom % D, 98 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
13CD2HCD(NH2)CO2H
Poids moléculaire :
93.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 13C
97 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
314.5 °C (dec.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H][13CH]([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2D
Clé InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-UVUHICNDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable