Principaux documents
707333
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Chloroisonicotinaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
liquid
Pf
46-50 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
Clé InChI
UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C