709573
Desmethylraclopride
98% (CP)
Synonyme(s) :
Desmethylraclopride, 3,5-Dichloro-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2,6-dihydroxybenzamide, O-Desmethylraclopride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
PET imaging: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2O
InChI
1S/C14H18Cl2N2O3/c1-2-18-5-3-4-8(18)7-17-14(21)11-12(19)9(15)6-10(16)13(11)20/h6,8,19-20H,2-5,7H2,1H3,(H,17,21)/t8-/m0/s1
Clé InChI
DPQOMEPZWBXAMA-QMMMGPOBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable