Documents
709131
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4F3N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
174-178 °C
Chaîne SMILES 
Nc1nccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H4F3N3/c6-5(7,8)3-1-2-10-4(9)11-3/h1-2H,(H2,9,10,11)
Clé InChI
NKOTXYPTXKUCDL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable