Principaux documents
70750
Sigma-Aldrich
Dichloro(chloromethyl)methylsilane
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Silane CMM1, (Chloromethyl)dichloromethylsilane, (Chloromethyl)methyldichlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
(ClCH2)Si(CH3)Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.51
Beilstein:
969205
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
121-122 °C (lit.)
Densité
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](Cl)(Cl)CCl
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-6(4,5)2-3/h2H2,1H3
Clé InChI
JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
prices for bulk quantities on request
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Eugen Weisheim et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(35), 12436-12448 (2015-07-28)
Directed tridentate Lewis acids based on the 1,3,5-trisilacyclohexane skeleton with three ethynyl groups [CH2Si(Me)(C2H)]3 were synthesised and functionalised by hydroboration with HB(C6F5)2, yielding the ethenylborane {CH2Si(Me)[C2H2B(C6F5)2]}3, and by metalation with gallium and indium organyls affording {CH2Si(Me)[C2M(R)2]}3 (M = Ga, In