702250
3-Methyl-13C-glutaconic acid-2,4-13C2
cis/trans mixture, 99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
3-Methyl-13C-2-pentenedioic acid-2,4-13C2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Forme
powder
Poids mol.
147.08 by atom % calculation
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[13CH3]\C([13CH2]C(O)=O)=[13CH]/C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
WKRBKYFIJPGYQC-UDKQHVDBSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable