Principaux documents
605158
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-2-13C, L-Alanine-2-13C, N-Fmoc
About This Item
Formule linéaire :
CH313CH(NH-Fmoc)CO2H
Poids moléculaire :
312.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Activité optique
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
147-153 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[13C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i11+1
Clé InChI
QWXZOFZKSQXPDC-LAGVNOJESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable