Principaux documents
701076
Sigma-Aldrich
2,2-Difluorobutyric acid
97%
Synonyme(s) :
2,2-Difluorobutanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6F2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.365
Densité
1.215 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCC(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C4H6F2O2/c1-2-4(5,6)3(7)8/h2H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
SBSKRVZFWQPJID-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.1 °F
Point d'éclair (°C)
76.7 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Igor Zivkovic et al.
The FEBS journal, 287(4), 800-813 (2019-09-06)
Isoleucyl-tRNA synthetase (IleRS) is a paradigm for understanding how specificity against smaller hydrophobic substrates evolved in both the synthetic and editing reactions. IleRS misactivates nonproteinogenic norvaline (Nva) and proteinogenic valine (Val), with a 200-fold lower efficiency than the cognate isoleucine