489336
Ethanol-1,1,2,2,2-d5
99.5 atom % D
Synonyme(s) :
Ethyl-d5 alcohol
Produits recommandés
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
Densité
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-ZBJDZAJPSA-N
Description générale
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup