Principaux documents
700983
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6ClFO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
77-81 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO3S/c1-12-7-3-2-5(4-6(7)9)13(8,10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
QIVDOYCKCLEKPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges