Documents
700711
Sigma-Aldrich
N-(Dicyclohexylphosphino)-2-(2′-tolyl)indole
95%
Synonyme(s) :
N-(dicyclohexylphosphino)-2-(2′-methylphenyl)-1H-indole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H34NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
139-145 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1-c2cc3ccccc3n2P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C27H34NP/c1-21-12-8-10-18-25(21)27-20-22-13-9-11-19-26(22)28(27)29(23-14-4-2-5-15-23)24-16-6-3-7-17-24/h8-13,18-20,23-24H,2-7,14-17H2,1H3
Clé InChI
KESYNFLRGDUANT-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for Suzuki-Miyaura coupling reactions
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable