Key Documents
700282
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromo-4-methylthiophene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4Br2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Densité
1.984 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1csc(Br)c1Br
InChI
1S/C5H4Br2S/c1-3-2-8-5(7)4(3)6/h2H,1H3
Clé InChI
WBYLRMUZATVKLP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C