Principaux documents
699187
Sigma-Aldrich
5-Hexylthiophene-2-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
5-Hexylthiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.535
Densité
1.017 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCc1ccc(C=O)s1
InChI
1S/C11H16OS/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(9-12)13-10/h7-9H,2-6H2,1H3
Clé InChI
VWCAHBARARIQLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C