Principaux documents
696714
Sigma-Aldrich
(-)-2-Methyl-d3-isoborneol
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11D3H17O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.29
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Pf
162-163 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m0/s1/i4D3
Clé InChI
LFYXNXGVLGKVCJ-IGIUVFIDSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable