Principaux documents
696331
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(CH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
59-63 °C
Groupe fonctionnel
nitrile
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-2-3-8(10)7(4-6)5-9/h2-4H,10H2,1H3
Clé InChI
OZLMBXPYRDASTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable