Principaux documents
694266
Sigma-Aldrich
1-N-Boc-4-bromopyrazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
48-52 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(Br)cn1
InChI
1S/C8H11BrN2O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-5-6(9)4-10-11/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
IQEFCRDQVLIADR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable