693677
Thulium
foil, size 25 mm × 25 mm × 1 mm, 99.9% trace rare earth metals basis
Synonyme(s) :
Thulium-169
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.9% trace rare earth metals basis
Forme
foil
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: thulium
Résistivité
90 μΩ-cm, 20°C
Taille
25 mm × 25 mm × 1 mm
pb
1950 °C (lit.)
Pf
1545 °C (lit.)
Densité
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Tm]
InChI
1S/Tm
Clé InChI
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.