Principaux documents
693197
Sigma-Aldrich
(S)-Ru(OAc)2(T-BINAP)
Synonyme(s) :
Diacetato[(S)-(−)-2,2′-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl]ruthenium(ΙΙ)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C52H46O4P2Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
897.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C48H40P2.2C2H4O2.Ru/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42;2*1-2(3)4;/h5-32H,1-4H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
Clé InChI
HXHQOYKBZFDKSM-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago