Principaux documents
688800
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl-{2-sulfo-9-[3-(4-sulfophenyl)propyl]-9-fluorenyl}phosphonium hydrogensulfate
95%
Synonyme(s) :
cataCXium® FSulf
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H43O10PS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
738.87
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Asymmetric synthesis
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
OS([O-])(=O)=O.OS(=O)(=O)c1ccc(CCCC4([PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3)c5ccccc5-c6ccc(cc46)S(O)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C34H41O6PS2.H2O4S/c35-42(36,37)28-19-17-25(18-20-28)10-9-23-34(41(26-11-3-1-4-12-26)27-13-5-2-6-14-27)32-16-8-7-15-30(32)31-22-21-29(24-33(31)34)43(38,39)40;1-5(2,3)4/h7-8,15-22,24,26-27H,1-6,9-14,23H2,(H,35,36,37)(H,38,39,40);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
HNJNDGZFLWQSEG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Informations légales
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Aqueous cross-coupling: highly efficient Suzuki-Miyaura coupling of N-heteroaryl halides and N-heteroarylboronic acids.
Fleckenstein, C. A.; Plenio, H.
Green Chemistry, 9, 1287-1287 (2007)