Documents
687014
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-phenylpyridine-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H8ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
91-98 °C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(cnc1Cl)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H8ClNO/c13-12-11(8-15)6-10(7-14-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Clé InChI
QBFNWWRKCSBZHD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves