685631
Diiodo(bis(diphenylphosphino)ethane)cobalt(II)
Synonyme(s) :
[1,2-Ethanediylbis[diphenylphosphine-Κ, P]]diiodo-cobalt
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: cobalt
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES
I[Co]I.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.Co.2HI/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;;2*1H/q;+2;;/p-2
Clé InChI
FLTZQBPRANWICZ-UHFFFAOYSA-L
Application
- Reductive coupling reactions
- Cyclization reactions
- Reductive [3 + 2] cycloaddition reactions
- Aryl-sulfur bond formation
- Dimerization reactions
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable