Principaux documents
682322
Sigma-Aldrich
(R)-N-Diphenylphosphino-N-methyl-[(S)-2-diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
≥96%
Synonyme(s) :
(1R)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(1R)-1-[(diphenylphosphino)methylamino]ethyl]ferrocene, (R)-Methyl-BoPhoz
500 MG
110,50 €
110,50 €
Tarif221,00 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
110,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H35FeNP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
611.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
110,50 €
Tarif221,00 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥96%
Forme
solid
Pf
108.7-113.6 °C
Groupe fonctionnel
amine
phosphine
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)N(C)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C32H30NP2.C5H5.Fe/c1-26(33(2)35(29-20-11-5-12-21-29)30-22-13-6-14-23-30)31-24-15-25-32(31)34(27-16-7-3-8-17-27)28-18-9-4-10-19-28;1-2-4-5-3-1;/h3-26H,1-2H3;1-5H;/t26-;;/m1../s1
Clé InChI
ZIAZHUWEJYUGEO-FBHGDYMESA-N
Catégories apparentées
Application
(R)-N-Methyl-N-diphenylphosphino-1-[(S)-2-diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine-rhodium complex can efficiently catalyze the asymmetric hydrogenation of 2-tert-butoxycarbonylamino-3-cyclopropylacrylic acid benzyl ester to form (S)-2-tert-butoxycarbonylamino-3-cyclopropylpropionic acid benzyl ester.[1]
Efficient ligand for asymmetric hydrogenation
Informations légales
Sold in collaboration with Johnson Matthey Catalyst for research purposes only. US6590115 and any patents arising therefrom apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
The preparation of enantiomerically pure cyclopropylalanine.
Boaz NW, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(22), 3575-3580 (2003)
Articles
P-Phos ligand family enhances catalysis, featuring atropisomeric biaryl bisphosphine with unique structural elements.