Principaux documents
680737
Sigma-Aldrich
2-(5-Phenyl-2-oxazolyl)benzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
195-199 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
phenyl
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccccc1-c2ncc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11NO3/c18-16(19)13-9-5-4-8-12(13)15-17-10-14(20-15)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H,(H,18,19)
Clé InChI
HEIBWPHLFHWDAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable