Documents
679739
Sigma-Aldrich
5-Iodo-1-methylimidazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
105-109 °C
Chaîne SMILES 
Cn1cncc1I
InChI
1S/C4H5IN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
Clé InChI
DPUVICGLBCCTDM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves