640395
1-Methylindole-5-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 1-Methyl-5-indoleboronic acid pinacol ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
110-114 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cn1ccc2cc(ccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C15H20BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)12-6-7-13-11(10-12)8-9-17(13)5/h6-10H,1-5H3
Clé InChI
JQLYKUPEQYNDFF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.