679305
Triethoxy(octyl)silane
deposition grade, 97%, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Octyltriethoxysilane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
deposition grade
Pureté
97%
99.99% trace metals basis
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
Point d'ébullition
84-85 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C14H32O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-18(15-6-2,16-7-3)17-8-4/h5-14H2,1-4H3
Clé InChI
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.