673862
2-Nitrophenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
o-Nitrobenzeneboronic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pf
155-160 °C
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES
OB(O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6BNO4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4,9-10H
Clé InChI
SFUIGUOONHIVLG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Mild and selective dipolar cycloadditions of unsaturated carboxylic acids with azides
- Transposition of allylic alcohols and Meyer-Schuster rearrangements
Reactant involved in:
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions with aryl halides or nitroarenediazonium tetrafluoroborates
- Copper-catalyzed halogenation
- Oxidative arylation of aminopyrazolyl disulfides
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable