Principaux documents
672866
Sigma-Aldrich
Boc-Thr(Bzl)-OH-13C4,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CH(OCH2C6H5)13CH(13COOH)15NH-Boc
Poids moléculaire :
314.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +22°, c = 2 in 95% ethanol
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
112-114 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13C@@H]([13C@@H]([13CH3])OCc1ccccc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C16H23NO5/c1-11(21-10-12-8-6-5-7-9-12)13(14(18)19)17-15(20)22-16(2,3)4/h5-9,11,13H,10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-,13+/m1/s1/i1+1,11+1,13+1,14+1,17+1
Clé InChI
CTXPLTPDOISPTE-JVNNLZABSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable