Principaux documents
671517
Sigma-Aldrich
17-Oxo-6,9,12-trioxa-2,16-diazaeicosanedioic acid 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl)ester
95% (HPLC)
Synonyme(s) :
17-Oxo-6,9,12-trioxa-2,16-diazaeicosanedioic acid 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl)ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H38N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
95% (HPLC)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
Fmoc
amine
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCC(O)=O)NCCCOCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C29H38N2O8/c32-27(11-12-28(33)34)30-13-5-15-36-17-19-38-20-18-37-16-6-14-31-29(35)39-21-26-24-9-3-1-7-22(24)23-8-2-4-10-25(23)26/h1-4,7-10,26H,5-6,11-21H2,(H,30,32)(H,31,35)(H,33,34)
Clé InChI
VWGYNWSOHMVYGG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.