Documents
665215
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6CH5O2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Pf
238-241 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
XRHGYUZYPHTUJZ-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
458.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
237 °C - closed cup