Documents
664952
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
41-45 °C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F3NO3/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-13)7(3-6)12(14)15/h1-4H
Clé InChI
CTSYMGKKRHIYIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves