Principaux documents
664057
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(I)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
225-229 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
iodo
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(I)c(O)c1
InChI
1S/C7H5IO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,(H,10,11)
Clé InChI
UABBBWVTEWIIMN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges