Documents
662658
Sigma-Aldrich
Adenosine-15N5 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
AMP-15N5 sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H1215N5Na2O7P
Poids moléculaire :
396.15
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[15NH2]C1=[15N]C=[15N]C2=C1[15N]=C[15N]2[C@@]3([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O3
InChI
1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1/i11+1,12+1,13+1,14+1,15+1;;
Clé InChI
QGXLVXZRPRRCRP-BNULDTGWSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable