Principaux documents
760161
Sigma-Aldrich
Guanosine-13C10,15N5 3′,5′-cyclic monophosphate calcium salt
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonyme(s) :
GMP-13C10,15N5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C10H1115N5O7P · .5Ca
Poids moléculaire :
379.13
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+15
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[15NH2][13C]([15NH]1)=[15N][13C]2=[13C]([15N]=[13CH][15N]2[13C@H]3[13C@H](O)[13CH](O4)[13C@@H]([13CH2]O[P@@]4([O-])=O)O3)[13C]1=O.[15NH2][13C]([15NH]5)=[15N][13C]6=[13C]([15N]=[13CH][15N]6[13C@H]7[13C@H](O)[13CH](O8)[13C@@H]([13CH2]O[P@@]8([O-])=O)O7)[13C
InChI
1S/2C10H12N5O7P.Ca/c2*11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-5(16)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2*2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17);/q;;+2/p-2/t2*3-,5-,6-,9-;/m11./s1/i2*1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1;
Clé InChI
UWPRAAHTBFUSLT-NDZKCIGYSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable