Principaux documents
661570
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenethylamine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
3-(Trifluoromethyl)benzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11ClF3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
106-110 °C
Chaîne SMILES 
Cl.NCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H10F3N.ClH/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13;/h1-3,6H,4-5,13H2;1H
Clé InChI
KAFOPDIMPZSSTF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable