Key Documents
656372
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,4-difluoroaniline
96%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(F)2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
25-29 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Br)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-6(10)5(9)2-4(3)8/h1-2H,10H2
Clé InChI
FQZCUAASVCIWSL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges