Principaux documents
651516
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(2-formylphenyl)piperazine
97%
Synonyme(s) :
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(2-formylphenyl)piperazine, 2-(N-Boc-piperazin-1-yl)benzaldehyde, tert-Butyl 4-(2-formylphenyl)-1-piperazinecarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
86-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccccc2C=O
InChI
1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-15(20)18-10-8-17(9-11-18)14-7-5-4-6-13(14)12-19/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
Clé InChI
FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges