Documents
130877
Sigma-Aldrich
5-Aminoindan
95%
Synonyme(s) :
5-Indanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Point d'ébullition
247-249 °C/745 mmHg (lit.)
Pf
34-36 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H11N/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6H,1-3,10H2
Clé InChI
LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Aminoindan was used in the synthesis of ligand 18/18 (2-(5-aminoindan)-6-(5-aminoindan)-4-chloro-s-triazine).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
U D Palanisamy et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 746(2), 265-281 (2000-11-15)
A combination of rational design based on mimicking natural protein-carbohydrate interactions and solid-phase combinatorial chemistry has led to the identification of an affinity ligand which displays selectivity for the mannose moiety of glycoproteins. The ligand, denoted 18/18 and comprising a