Principaux documents
650285
Sigma-Aldrich
4,5-Dichlorothiophene-2-sulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4HCl3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
54-58 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1cc(sc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4HCl3O2S2/c5-2-1-3(10-4(2)6)11(7,8)9/h1H
Clé InChI
IVTWLTRKVRJPNG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges