Principaux documents
647578
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate
98%
Synonyme(s) :
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(Br)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
98-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(OC)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
ZREVPFANJBZHEU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges