Principaux documents
644706
Sigma-Aldrich
Pd EnCat® TPP30
extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading, TPP 0.8, Pd 1.0
Synonyme(s) :
Palladium acetate and triphenylphosphine, microencapsulated in polyurea matrix
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Contient
0.26-0.35 mmol/g phosphorous
0.37-0.44 mmol/g palladium
Composition
Pd, 1.0
TPP, 0.8
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Ampleur du marquage
0.4 mmol/g Pd loading
Description générale
It is an encapsulated catalyst (EnCat®), wherein palladium acetate and triphenylphosphine (TPP) are microencapsulated within a polyurea matrix, which prevents palladium leaching.
Application
Pd EnCat® TPP30 may be used as a catalyst for the microwave-assisted Sonogashira cross-coupling of:
  • Aryl iodides and bromides with terminal alkynes to form the corresponding coupling products under copper-free conditions.
  • Bromobenzotriazoles and arylacetylenes in the presence of 1,5-diazabicyclo[5.4.0]undecene-5-ene (DBU) and copper iodide to form 2H-benzo[d][1,2,3]triazole derivatives.
Recyclable, immobilized catalyst system that simplifies removal of Pd in C-C bond forming and reduction processes.
Caractéristiques et avantages
The advantages of using Pd EnCat® catalysts are:
  • low residual metal levels in crude product
  • easy recovery of catalyst
  • compatibility of immobilized metal with various ligands to effect C-C bond forming reactions
  • safer and easier to handle than Pd/C for hydrogenation
  • efficiency and economy gains through recovery and recycling
Autres remarques
Matrix content 30%
Informations légales
PdEncat® technology.
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 - -7.6 °F
Point d'éclair (°C)
-23 - -22 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Pd-EnCatTM TPP30 as a Catalyst for the Generation of Highly Functionalized Aryl-and Alkenyl-Substituted Acetylenes via Microwave-Assisted Sonogashira Type Reactions.
Sedelmeier J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009(26), 4412-4420 (2009)
Self-assembly of T-shape 2H-benzo[d][1,2,3]-triazoles. Optical waveguide and photophysical properties.
Torres I, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(43), 36544-36553 (2016)
Steven V Ley et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (10), 1134-1135 (2002-07-19)
Palladium(II) acetate microencapsulated in polyurea (MC-[Pd]) is an economical and versatile heterogeneous catalyst for a range of phosphine-free cross-coupling reactions in both conventional solvents and supercritical carbon dioxide (scCO2); the catalyst can be recovered by a simple filtration and recycled
Steven V Ley et al.
Organic letters, 5(24), 4665-4668 (2003-11-25)
[reaction: see text] Pd nanoparticles (approximately 2 nm in size) microencapsulated in polyurea is an efficient and recyclable catalyst for reductive ring-opening hydrogenolysis of epoxides, using either HCOOH/Et(3)N or H(2) as a hydrogen donor.
Yu, J.Q., et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 678-697 (2003)
Contenu apparenté
Homogeneous palladium catalysts are widely utilized due to their versatility, reactivity and functional group tolerance.