Principaux documents
643432
Sigma-Aldrich
Diphenyl-13C12
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Biphenyl-13C12
About This Item
Formule linéaire :
13C6H5-13C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
70-72 °C (lit.)
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
[13cH]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)-[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Clé InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-WCGVKTIYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable