239240
Cesium
ingot, ≥99.95% trace metals basis
Synonyme(s) :
Caesium
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 279 °C)
Pureté
≥99.95% trace metals basis
Forme
ingot
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Conditionnement
pkg of Packaged in: Breakseal Ampule
Résistivité
19 μΩ-cm, 0°C
Point d'ébullition
705 °C (lit.)
Pf
28.5 °C (lit.)
Densité
1.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cs]
InChI
1S/Cs
Clé InChI
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Cesium-containing triple cation perovskite solar cells: improved stability, reproducibility and high efficiency: Demonstrates how adding cesium to perovskite solar cells improves their stability and efficiency, making a significant advancement in solar technology (M Saliba et al., 2016).
- Exotic stable cesium polynitrides at high pressure: Explores the formation of new cesium polynitrides under high pressure, indicating potential applications in high-energy-density materials (F Peng et al., 2015).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges