Principaux documents
641103
Sigma-Aldrich
2-(Triisopropylsilyl)oxazole-5-carboxaldehyde
96%
1 G
88,50 €
88,50 €
Tarif177,00 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
88,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H23NO2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
88,50 €
Tarif177,00 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5030 (lit.)
Densité
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cnc(o1)[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H23NO2Si/c1-9(2)17(10(3)4,11(5)6)13-14-7-12(8-15)16-13/h7-11H,1-6H3
Clé InChI
FBQMBIDSILZYSW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable