Principaux documents
640581
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)-4(3H)-quinazolinone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
249-253 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCC1=Nc2ccccc2C(=O)N1
InChI
1S/C9H7ClN2O/c10-5-8-11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)12-8/h1-4H,5H2,(H,11,12,13)
Clé InChI
KSLWZHWJFFDMMK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves