Principaux documents
638404
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluoroiodobenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
34-38 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
iodo
Chaîne SMILES 
Fc1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C6H3BrFI/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H
Clé InChI
OCODJNASCDFXSR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves